Learn More
1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-il-1-piperazinil)etoxi]etano, TRC
Código de producto. 30136928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136928 100 mg 100 miligramos
30008490 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB419120100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1371638-05-9
Fórmula molecular C40H44N6O2S2
Peso molecular (g/mol) 704.95
Sinónimo Quetiapine EP Impurity E;
Nombre IUPAC 6-[4-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etoxi]etoxi]etil]piperazina-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepina
SMILES C(COCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H44N6O2S2/c1-5-13-35-31(9-1)39(41-33-11-3-7-15-37(33)49-35)45-21-17-43(18-22-45)25-27-47-29-30-48-28-26-44-19-23-46(24-20-44)40-32-10-2-6-14-36(32)50-38-16-8-4-12-34(38)42-40/h1-16H,17-30H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.2967