Learn More
1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoxi)etano, TRC
Código de producto. 30135327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135327 1 g 1 g
30132493 10 g 10 g
17902895 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5854251G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37853-59-1
Fórmula molecular C14 H8 Br6 O2
Peso molecular (g/mol) 687.64
Sinónimo 1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[2,4,6-tribromobenzene], 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, BTBPE, FF 680, FI 680, FM 680, FireMaster 680, FireMaster FF 680
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-[2-(2,4,6-tribromofenoxi)etoxi]benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(OCCOc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(Br)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8Br6O2/c15-7-3-9(17)13(10(18)4-7)21-1-2-22-14-11(19)5-8(16)6-12(14)20/h3-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.5625