Learn More
1-(2-(Benciltio)-5-clorotiofen-3-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-(Benzylthio)-5-chlorothiophen-3-yl)ethanone |
| CAS | 160982-09-2 |
| Fórmula molecular | C13H11ClOS2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-[5-Chloro-2-[(phenylmethyl)thio]-3-thienyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClOS2/c1-9(15)11-7-12(14)17-13(11)16-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(Cl)sc1SCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bencilsulfanil-5-clorotiofen-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.994 |