Learn More
Éster terc-butílico del ácido [1-(2-benciloximetil-pirrolidin-1-carbonil)-2-metil-propil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Benzyloxymethyl-pyrrolidine-1-carbonyl)-2-methyl-propy |
| CAS | 1217630-30-2 |
| Fórmula molecular | C22 H34 N2 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34N2O4/c1-16(2)19(23-21(26)28-22(3,4)5)20(25)24-13-9-12-18(24)15-27-14-17-10-7-6-8-11-17/h6-8,10-11,16,18-19H,9,12-15H2,1-5H3,(H,23,26) |
| SMILES | CC(C)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1CCCC1COCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-metil-1-oxo-1-[2-(fenilmetoximetil)pirrolidin-1-il]butan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.2519 |