Learn More
1,2-Benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30332724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332724 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30332724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB130283100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazole
CAS 271-95-4
Fórmula molecular C7H5NO
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
SMILES o1ncc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0371