Learn More
1,2-Benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30348132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348132 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30348132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB130283500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazole
CAS 271-95-4
Fórmula molecular C7H5NO
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)5-8-9-7/h1-5H
SMILES o1ncc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0371