Learn More
1,2-Bencisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471007 5 g 5 g
11461007 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23400.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 271-95-4 | C7H5NO | 119.123 g/mol
1,2-Benzisoxazole derivative zonisamide is a novel antiepileptic drug and is effective for the treatment of partial seizures. 1,2-Benzisoxazole is a potential substrates of rabbit liver aldehyde oxidase. It is used to produce 5-nitro-benzo[d]isoxazole. It is involved in manufacturing medicines ( antiepileptics and antipsychotics).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. 4,1 mg/ml en agua a 25 °C.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a 4 °C. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-95-4
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00005852
Clave InChI KTZQTRPPVKQPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazole, indoxazene, benzisoxazole, benz d isoxazole, 4,5-benzisoxazole, 1-oxa-2-aza-1h-indene, benzoisoxazole, indoxazine, isoindoxazine
PubChem CID 71073
ChEBI CHEBI:51554
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazole
Densidad 1.169
Punto de ebullición 90°C to 92°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 2154
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 4.1mg/mL in water at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 97%