Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-metanosulfonato Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30138265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138265 1 g 1 g
30132874 10 g 10 g
30010756 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2019501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73101-64-1
Fórmula molecular C8 H6 N O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 235.19
Sinónimo 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (1:1), 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid, sodium salt (9CI), Sodium 1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonate
Nombre IUPAC sodio; 1,2-benzoxazol-3-ilmetanosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonate, Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.9915