Learn More
Ácido 1,2-benzisoxazol-3-ilacético, TRC
Código de producto. 30337348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337348 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2019601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Fórmula molecular C9 H7 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 2-(1,2-benzoxazol-3-il)acético
Peso molecular (g/mol) 177.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0426