Learn More
Ácido 1,2-benzisoxazol-3-ilacético, Mikromol™
Código de producto. 17952416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952416 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17952416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1379.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1,2-benzisoxazol-3-ilacético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
CAS 4865-84-3
Nombres de analitos o componentes 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,2-Benzisoxazole-3-acetic acid, (1,2-Benzoxazol-3-yl)acetic acid, (Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, 1,2-Benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-(Benzisoxazol-3-yl)acetic acid, 2-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)acetic acid, Benzisoxazol-3-ylacetic acid, NSC 179803
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-9(12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1noc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido 2-(1,2-benzoxazol-3-il)acético
Peso molecular (g/mol) 177.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,0426 g/mol