Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amina, TRC
Código de producto. 30346675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346675 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30346675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB535183100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazol-3-amine
CAS 36216-80-5
Fórmula molecular C7H6N2O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES N=C1NOc2ccccc12
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.048