Learn More
1,2-Bencisoxazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15214894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15214894 5 g Frasco de vidrio 5 g
15234894 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451710050
 Artículo restringido
En stock
CAS 36216-80-5
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.14
Clave InChI NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
PubChem CID 2779749
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Benzisoxazol-3-amine
Punto de fusión 110°C to 112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Benzisoxazol-3-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación