Learn More
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449610 1 g 1 g
11439610 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449610 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50899.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21725-69-9
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.122
Número MDL MFCD00125030
Clave InChI QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
Nombre IUPAC 1,2-benzoxazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Punto de fusión 137°C to 140°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 96%