Learn More
1,2-Bencenoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317656 250 mg 250 miligramos
11397646 1 g 1 g
11307656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11253.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20€
    44.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 4.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-Benzenedithiol is used in preparation of schiff base, which is employed to make new series of copper(II) and zinc(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bencenoditiol se utiliza en la preparación de la base de Schiff, que se emplea para hacer nuevas series de complejos de cobre(II) y zinc(II).
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, etanol, éter dietílico y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17534-15-5
Fórmula molecular C6H6S2
Peso molecular (g/mol) 142.23
Número MDL MFCD00004835
Clave InChI JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
Nombre IUPAC benceno-1,2-ditiol
SMILES SC1=C(S)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedithiol
Punto de fusión 21°C to 25°C
Densidad 1.236
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.658
Cantidad 250 mg
Número UN UN3335
Beilstein 636154
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%