Learn More
1,2-Bencenoditiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10125720 1 g Frasco de vidrio 1 g
10763465 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10125720 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 334920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17534-15-5
Fórmula molecular C6H6S2
Peso molecular (g/mol) 142.23
Número MDL MFCD00004835
Clave InChI JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
Nombre IUPAC benceno-1,2-ditiol
SMILES SC1=C(S)C=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 2-Benzenedithiol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27.0°C to 28.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6565 to 1.6585
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Benzenedithiol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.