Learn More
1,2-Bencenoditiol (> 85%), TRC
Código de producto. 30328856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30328856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB130450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Fórmula molecular C6H6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Sc1ccccc1S
Nombre IUPAC benceno-1,2-ditiol
Peso molecular (g/mol) 142.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9911