Learn More
Cloruro de 1,2-bencenodisulfonilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315359 1 g 1 g
11325359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50375.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6461-76-3
Fórmula molecular C6H4Cl2O4S2
Peso molecular (g/mol) 275.114
Número MDL MFCD00059836
Clave InChI YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
Nombre IUPAC cloruro de 1,2-bencenodisulfonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Punto de fusión 140°C to 146°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.13