Learn More
Imida 1,2-bencenodisulfónica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Benzenedisulfonic Imide |
| CAS | 4482-01-3 |
| Fórmula molecular | C6H5NO4S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO4S2/c8-12(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)7-12/h1-4,7H |
| SMILES | O=S1(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,λ1,λ3,3-tetraóxido de 1,6,3,6,2-benzoditiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.966 |