Learn More
1,2-Bencenodimetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Benzenedimethanol is a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,2-bencenodimetanol es una materia prima utilizada en síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Benzenedimethanol |
| Punto de fusión | 59°C to 64°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 508775 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ether,ethanol,benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |