Learn More
1,2-Bencenodimetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456176 1 g 1 g
11466176 5 g 5 g
11476176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23008.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,2-Benzenedimethanol is a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bencenodimetanol es una materia prima utilizada en síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-14-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00004626
Clave InChI XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
Nombre IUPAC [2-(hidroximetil)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedimethanol
Punto de fusión 59°C to 64°C
Cantidad 1 g
Beilstein 508775
Información de solubilidad Soluble in water,ether,ethanol,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%