Learn More
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, diésteres mixtos de decilo, hexilo y octilo (mezcla 1:1:1 de B185420, D228455 y D228460), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester |
| CAS | 68648-93-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters |
| SMILES | O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 222.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |
| Porcentaje de pureza | >95 |