Learn More
1,2-Ácido benzenedicarboxílico, diésteres mixtos de diciclo y hexil y octil (mezcla 1:1:1 de B185420 y TRC
Código de producto. 30179534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30179534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30179534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
CAS 68648-93-1
Nombres de analitos o componentes Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 O4
Sinónimo Phthalic acid, mixed decyl-hexyl-octyl diester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCC)=O
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 222.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892
Porcentaje de pureza >95%