Learn More
Ácido 1,2-benzenedicarboxílico, Dipentylester, Ramificado y Lineal, TRC
Código de producto. 30179431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179431 5 mg 5 miligramos
30179008 25 mg 25 miligramos
30179263 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1893105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84777-06-0
Fórmula molecular C18 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear, Dipentyl phthalate branched and linear, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester (mixture of isomers)
Nombre IUPAC Dipentano-2-il benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dipentyl phthalate (mix of isomers)
Nombres de analitos o componentes Dipentyl phthalate (mix of isomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-5-9-13(3)21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14(4)10-6-2/h7-8,11-14H,5-6,9-10H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.18
Porcentaje de pureza >95%