Learn More
1,2-Ésteres de ácido benzendicarboxílico Di-C6,8,10-alquilo (mezcla 1:1:1 de D446490 y D481750 y D4393, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl ester |
| CAS | 68515-51-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phthalic acid, bis-C6-C10-alkyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl Esters |
| SMILES | O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCC)C2=CC=CC=C2C(OCCCCCCCC)=O.O=C(OCCCCCCCCCC)C3=CC=CC=C3C(OCCCCCCCCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 278.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0892 |
| Porcentaje de pureza | >95% |