Learn More
Éster 1,2-bencenodicarboxílico del ácido d4 1-(4-hidroxibutílico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid-d4 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 1346600-32-5 |
| Fórmula molecular | C12H10D4O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O5/c13-7-3-4-8-17-12(16)10-6-2-1-5-9(10)11(14)15/h1-2,5-6,13H,3-4,7-8H2,(H,14,15)/i1D,2D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCO)c(C(=O)O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(4-hidroxibutoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1092 |