Learn More
Éster 1-1,2-benzenocarboxilico 1-(7-metiloctilo), TRC
Código de producto. 30009710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009710 500 mg 500 miligramos
30007104 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB185500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106610-61-1
Fórmula molecular C17H24O4
Peso molecular (g/mol) 292.37
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(7-methyloctyl) Ester, 7-Methyl-1-Octanol Phthalate
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(7-metiloctoxicarbonil)benzoico
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester
Nombres de analitos o componentes 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1675