Learn More
Éster 1-(7-metiloctil) del ácido 1,2-bencenodicarboxílico-D4, TRC
Código de producto. 30334305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30334305 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30334305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1855025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester-d4
CAS 1332965-96-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H4 H20 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(7-methyloctyl) Ester-d4, 7-Methyl-1-Octanol Phthalate-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19)/i6D,7D,10D,11D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(7-metiloctoxicarbonil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 296.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1926
Porcentaje de pureza >95