Learn More
Éster 1-(7-hidroxi-4-metiloctil) del ácido 1,2-bencenodicarboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mono-(4-Methyl-7-Hydroxoctyl) Phthalate |
| CAS | 936021-98-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H24O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phthalic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 2-(((7-Hydroxy-4-methyloctyl)oxy)carbonyl)benzoic acid, Mono(4-methyl-7-hydroxyoctyl) phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h3-4,7-8,12-13,18H,5-6,9-11H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(7-hidroxi-4-metil-octoxi)carbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 308.37 |
| Mostrar más |