Learn More
Éster 1-(10-hidroxiundecílico) del ácido 1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(10-Hydroxyundecyl) Ester |
| CAS | 2171506-78-6 |
| Fórmula molecular | C19H28O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Monohydroxyundecyl Phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O5/c1-15(20)11-7-5-3-2-4-6-10-14-24-19(23)17-13-9-8-12-16(17)18(21)22/h8-9,12-13,15,20H,2-7,10-11,14H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | CC(O)CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(10-hidroxiundecoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 336.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1937 |