Learn More
1-(2-aminofenil)-2-cloroetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 64605-23-8 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(2-Aminophenyl)-2-chloroethan-1-one, 2-Amino-alpha-chloroacetophenone, 2'-Amino-2-chloroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5,10H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-aminofenil)-2-cloroetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 169.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0294 |