Learn More
1-(2-aminoetil)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30335068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335068 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30335068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB402203500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS 7154-73-6
Fórmula molecular C6H14N2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
SMILES NCCN1CCCC1
Nombre IUPAC 2-(pirrolidin-1-il)etan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12