Learn More
1-(2-Aminoetil)pirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440508 100 g 100 g
11420508 5 g 5 g
11430508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24645.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-73-6
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00003182
Clave InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-iletanamina
SMILES C1CCN(C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Densidad 0.904
Punto de ebullición 161°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4687
Cantidad 100 g
Número UN UN2734
Beilstein 102978
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%