Learn More
1-(2-aminoetil)pirrolidin-2-ona, TRC
Código de producto. 30309092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309092 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30309092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608260250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
SMILES NCCN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.