Learn More
1-(2-aminoetil)pirrolidin-2-ona, TRC
Código de producto. 30324607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324607 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30324607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60826050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one
CAS 24935-08-8
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2
SMILES NCCN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095