Learn More
1-(2-Aminoetil)piperazina, TRC
Código de producto. 30134304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134304 100 g 100 g
30006365 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609255100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 140-31-8
Fórmula molecular C6 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 129.2034
Sinónimo 1-Piperazineethanamine, Piperazine, 1-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-(β-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazineethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethanamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, 2-(Piperazin-1-yl)ethaneamine, 2-(Piperazinyl-1-yl)ethanamine, 2-Piperazinylethylamine, 4-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, Ancamine AEP, Epicure 3200, Epikure 3202, N-(β-Aminoethyl)piperazine, N-AEP, NSC 38968
Nombre IUPAC 2-piperacin-1-iletanamina
SMILES NCCN1CCNCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)piperazine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1266