Learn More
1-(2-Aminoetil)imidazolidin-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10329413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10329413 1 g 1 g
10745784 10 g 10 g
10056374 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10329413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07688DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 6281-42-1
Fórmula molecular C5H11N3O
Peso molecular (g/mol) 129.163
Número MDL MFCD00086348
Clave InChI PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-aminoethyl imidazolidin-2-one, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidone, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-2-aminoethyl, unii-9hkk1mly77, 1-2-aminoethyl imidazolidinone, 1-beta-aminoethyl-2-imidazolidone, 9hkk1mly77, n-2-aminoethyl ethyleneurea, aminoethyl imidazolidone
PubChem CID 80480
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)imidazolidin-2-ona
SMILES C1CN(C(=O)N1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico