Learn More
1-(2-aminoetil)-3-(5-bromoquinoxalin-6-il)tiourea, Mikromol™
Código de producto. 30051483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051483 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051483 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1324.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-aminoetil)-3-(5-bromoquinoxalin-6-il)tiourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
CAS 134892-47-0
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 Br N5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Thiourea, N-(2-aminoethyl)-N'-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, 1-(2-Aminoethyl)-3-(5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrN5S/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18)
SMILES NCCNC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)-3-(5-bromoquinoxalin-6-il)tiourea
Peso molecular (g/mol) 326.2155
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.9997 g/mol