Learn More
Cloruro de 1-(2-amino-7H-purin-6-il)-1-metilpirrolidinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Amino-7H-purin-6-yl)-1-methyl-pyrrolidinium Chloride |
| CAS | 680622-68-8 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N6 . Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N6.ClH/c1-16(4-2-3-5-16)9-7-8(13-6-12-7)14-10(11)15-9;/h6H,2-5H2,1H3,(H3,11,12,13,14,15);1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(CCCC1)c2nc(N)nc3nc[nH]c23 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 6-(1-metilpirrolidin-1-io-1-il)-7H-purin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 254.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1047 |