Learn More
1-(2-Amino-5-hidroxifenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Amino-5-hydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 30954-71-3 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5(10)7-4-6(11)2-3-8(7)9/h2-4,11H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(O)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 1-(2-amino-5-hidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |