Learn More
1-(2-Amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetanona, Mikromol™
Código de producto. 30050102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050102 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050102 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0919.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-Amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline
CAS 154598-53-5
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H5 Cl F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-(2-amino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetanona
Peso molecular (g/mol) 223.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0012 g/mol