Learn More
1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexanol cloruro, TRC
Código de producto. 30134600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134600 10 g 10 g
30135992 25 g 25 g
17962485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61196810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130198-05-9
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 285.81
Sinónimo 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Cyclohexanol, 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexano Hydrochloride l, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, N,N-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[2-amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexano-1-ol; clorhidrato
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496