Learn More
Clorhidrato de 1-[2-amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439206 5 g 5 g
15449206 25 g 25 g
15459206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64862.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130198-05-9
Fórmula molecular C15H24ClNO2
Peso molecular (g/mol) 285.812
Número MDL MFCD06658143
Clave InChI NTKXIDDUCSFBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl-ethyl-cyclohexanol hydrochloride, 2-4-methoxyphenyl-2-1-hydroxycyclohexyl ethylamine hydrochloride, 1-4-methoxyphenyl-2-aminoethyl cyclohexanol hydrochloride, n,n-didesmethylvenlafaxine hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-2-amino-1-4-methyoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol.hcl, 1-2-amino-1-4-methoxyphenyl ethyl cyclohexanol hcl
PubChem CID 9795856
Nombre IUPAC 1-[2-amino-1-(4-metoxifenil)etil]ciclohexano-1-ol; clorhidrato
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(CN)C2(CCCCC2)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
Punto de fusión 174°C to 178°C (literature)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 4215444
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.81
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino