Learn More
1,2-acenaftilendiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Acenaphthylenedione |
| CAS | 82-86-0 |
| Fórmula molecular | C12H6O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,2-Acenaphthenedione, 1,2-Acenaphthenequinone, Acenaphthenedione, Acenaphthoquinone, Acenaphthylene-1,2-quinone, Acenaphthylenequinone, NSC 7656, Acenaphthenequinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H |
| SMILES | O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | acenaftileno-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0368 |