Learn More
1,2,8-Trimetil-fenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,8-Trimethyl-phenanthrene |
| CAS | 20291-75-2 |
| Fórmula molecular | C17 H16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,8-Trimethylphenanthrene, NSC 405727 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16/c1-11-7-8-17-15(13(11)3)10-9-14-12(2)5-4-6-16(14)17/h4-10H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2,8-trimetilfenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 220.309 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.125 |