Learn More
1,2,7,8-Diepoxioctano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376986 10 g 10 g
11386986 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06768.09
Solicitar formato a granel o personalizado
El 1,2,7,8-diepoxioctano se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1,2,7,8-diepoxioctano se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), acetona y heptano.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2426-07-5
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00005155
Clave InChI LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
PubChem CID 17048
ChEBI CHEBI:23705
Nombre IUPAC 2-[4-(oxiran-2-il)butilo]oxirano
SMILES C1C(O1)CCCCC2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Densidad 0.997
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 104873
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible),acetone and heptane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación