Learn More
1,2,6-Trimetilfentreno, TRC
Código de producto. 30134429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134429 25 mg 25 miligramos
30008511 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79661025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30436-55-6
Fórmula molecular C17 H16
Peso molecular (g/mol) 220.31
Sinónimo 1,2,6-Trimethyl-phenanthrene, 1,2,6-Trimethylphenanthrene
Nombre IUPAC 1,2,6-trimetilfenentrano
SMILES Cc1ccc2ccc3c(C)c(C)ccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,6-Trimethylphenanthrene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16/c1-11-4-6-14-7-9-15-13(3)12(2)5-8-16(15)17(14)10-11/h4-10H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1252