Learn More
1,2,6-Hexanotriol, 97+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265140 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10447150 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139831000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-69-4
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00002976
Clave InChI ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
Nombre IUPAC hexano-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 6-Hexanetriol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.0°C to 32.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1090g/mL
pH 4.0 to 7.0 (30% soln. at 20°C)
Punto de ebullición 178.0°C (6.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 198°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4750 to 1.4770
Cantidad 100 g
Beilstein 01,IV,2784
Gravedad específica 1.109
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with acetone and alcohol, immiscible with benzene, toluene, heptane and, diethyl ether, practically insoluble in ether, low solubility in non-polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido viscoso