Learn More
1,2,6-Hexanotriol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362336 100 g 100 g
11352336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06032.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
1,2,6-Hexanetriol is used as moisturizing agent (cremes), as solvent (pharmaceuticals) and as crosslinker in plastics. It acts as wetting agent of tobacco and special hydraulic fluid. It is used in the production of alkyd resins, celluloid, polyurethane and synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,6-Hexanetriol se utiliza como agente hidratante (cremas), como disolvente (productos farmacéuticos) y como entrecruzante en plásticos. También se usa en la propulsión de cohetes. Actúa como agente humectante del tabaco y de fluidos hidráulicos especiales. Además, se utiliza en la producción de resinas alquídicas, celuloide, poliuretano y caucho sintético.
Solubilidad
Miscible en agua y acetona. Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-69-4
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00002976
Clave InChI ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
Nombre IUPAC hexano-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,6-Hexanetriol
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 166°C to 168°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 191°C (375°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 100 g
Beilstein 1304479
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible in water and acetone. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 96%