Learn More
1-(2,6-Dimetilfenilo)-1,5,6,7-tetrahidro-2H-azepina-2-ona, TRC
Código de producto. 30133602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133602 100 mg 100 miligramos
30006974 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797894-80-4
Fórmula molecular C14H17NO
Peso molecular (g/mol) 215.29
Sinónimo Levobupivacaine Impurity C;
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N2CCCC=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dimethylphenyl)-1,5,6,7-tetrahydro-2H-azepin-2-one
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)15-10-5-3-4-9-13(15)16/h4,6-9H,3,5,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.131
Porcentaje de pureza >95%