Learn More
1-(2,6-dimetilfenoxi)propan-2-ona, Mikromol™
Descripción
1-(2,6-dimetilfenoxi)propan-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one |
| CAS | 53012-41-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mexiletine Hydrochloride Imp. B (EP), Mexiletine Imp. B (EP), 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one, 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)acetone, Mexiletine Hydrochloride Impurity B, Mexiletine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)COc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dimetilfenoxi)propan-2-ona |
| Mostrar más |